Merck
537780
Sigma-Aldrich
3-(Isocyanat)propyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Synonym(e):
Isocyanat-3 funktionalisiertes Kieselgel
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Kennzeichnungsgrad
1.2 mmol/g loading
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
InChIKey
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Scavenges primary and secondary amines and alcohols.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)