Merck
533955
Sigma-Aldrich
Sieber-Amid-Harz
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.3-0.6 mmol/g loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)