Merck
532371
Sigma-Aldrich
Carboxypolystyrol
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)