Wichtige Dokumente
531367
Poly[(isobutylen-alt-maleinsäure, Ammoniumsalz)-co-(isobutylen-alt-maleinsäureanhydrid)]
average Mw ~60,000
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~60,000
Qualitätsniveau
pH-Wert
7.0 (5% in H2O)
Viskosität
10.3 cP, 0.5 % in H2O(25 °C)(lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[N+H4].[N+H4].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].O1C(=O)C=CC1=O.CC(=C)C
InChI
1S/C4H4O4.C4H2O3.C4H8.2H3N/c5-3(6)1-2-4(7)8;5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1-2H;1H2,2-3H3;2*1H3/b2-1+;;;;
InChIKey
HJBFEUKGLFRPRQ-MBCFVHIPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
531367-1KG | |
531367-250G | 4061832558691 |