Wichtige Dokumente
530174
3-Chlor-2-fluoranilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Nc1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChIKey
XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?