Wichtige Dokumente
523755
2,3,5,6-Tetramethyl-p-phenylendiamin
electronic grade, 99% trace metals basis
Synonym(e):
3,6-Diamino-durol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
150-155 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(C)c(N)c(C)c(C)c1N
InChI
1S/C10H16N2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h11-12H2,1-4H3
InChIKey
WCZNKVPCIFMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)