Wichtige Dokumente
522457
3-Amino-5-nitrobenzisothiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1nsc2ccc(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-7-5-3-4(10(11)12)1-2-6(5)13-9-7/h1-3H,(H2,8,9)
InChIKey
LDTCWISGJYTXDC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)