Merck
520896
Sigma-Aldrich
Hexachlorplatin(IV)-säure Hydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Chlorplatinsäure, Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
H2PtCl6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.81 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Zusammensetzung
Pt, 37-40%
mp (Schmelzpunkt)
60 °C (lit.)
Dichte
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Hexachloroplatinsäure-Hydrat ist eine der am leichtesten erhältlichen Verbindungen von Platin. Sie kann durch Auflösen von Platin in Aqua regia hergestellt werden. Über die thermogravimetrische Analyse dieser Verbindung wurde berichtet. Die Analyse zeigt den Verlust von Wasser, gefolgt von der Bildung von Platintetrachlorid (PtCl4) bei 220 °C und β-PtCl2 bei 350 °C mit letzendlicher Zersetzung zu Platinmetall bei 500 °C.
Anwendung
Hexachloroplatinsäure-Hydrat kann verwendet werden:
  • Für die Bestimmung von Kalium durch selektive Fällung als Kaliumchlorplatinat.
  • Für die Aufreinigung von Platin.
  • In der Katalyse während der Zugabe von Siliziumhydriden zu Olefin-Doppelverbindungen und in der platin-katalysierten Hydrosilylierung von Alkynen.
Lagerung und Haltbarkeit
1. Hygroskopisches Material, immer in einem mit trockenem Inertgas gefüllten Handschuhsack oder Handschuhkasten handhaben.
2. Zum einmaligen Gebrauch empfohlen, um Wasseraufnahme und Zersetzung zu verhindern. Falls erforderlich, nach dem Öffnen in einer Atmosphäre mit trockenem Inertgas verpacken und verschließen.
3. Sorgfältig lagern. Vor Licht schützen. Immer in dicht verschlossenen Behältern in einer trockenen, inerten Atmosphäre lagern. Behälter sollten in einem zweiten Exsikkator mit Trockenmittel in einer trockenen inerten Atmosphäre gelagert werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SA Cotton
Chemistry of Precious Metals null
The Separation and Determination of the Alkali Metals Using Perchloric Acid. V. Perchloric Acid and Chloroplatinic Acid in the Determination of Small Amounts of Potassium in the Presence of Large Amounts of Sodium
Smith GF and Gring JL
Journal of the American Chemical Society, 55(10), 3957-3961 (1933)
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part II. The Use of Group VIII Metal Catalysts
Speir JL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(4), 974-979 (1957)
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part III. The Addition to Non-terminal Olefins in the Presence of Chloroplatinic Acid
Saam JC and Speier JL
Journal of the American Chemical Society, 80(15), 4104-4106 (1958)
Ricardo M Santos et al.
eLife, 10 (2021-02-16)
Cholinergic fast time-scale modulation of cortical physiology is critical for cognition, but direct local measurement of neuromodulators in vivo is challenging. Choline oxidase (ChOx)-based electrochemical biosensors have been used to capture fast cholinergic signals in behaving animals. However, these transients
Global Trade Item Number
SKUGTIN
520896-1G4061832547206
520896-25G4061832547213
520896-5G4061835508655