Wichtige Dokumente
520470
2-(Ethoxycarbonyl)phenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CC6H4ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccc1[Zn]Br
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-6H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XOFOTLKSCXXHTH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?