Merck
518247
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-nitrat Hexahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Sm(NO3)3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: samarium
Verunreinigungen
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChIKey
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)