Merck
51027
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorantimonat
≥97.0% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15F6N2Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (T)
Verunreinigungen
≤0.1% water
≤500 mg/kg halogen (as chloride)
SMILES String
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.6FH.Sb/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChIKey
CSHAOLBENQQIBR-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)