Merck
50690
Sigma-Aldrich
Glyoxal-bis-natriumhydrogensulfit-Addukt Hydrat
technical, ~90% (T)
Synonym(e):
1,2-Dihydroxy-1,2-ethandisulfonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
OHCCHO · 2NaHSO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3898061
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
~90% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
~10% water
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate is a gyloxal derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)