498297
4,6-Diaminoresorcin -dihydrochlorid
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.Nc1cc(N)c(O)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
InChIKey
KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride may be used as a precursor in the synthesis of:
- poly(p-phenylene benzobisoxazole) (PBO)
- poly(2,6-naphthalenebenzobisoxazole) (Naph-2,6-PBO)
- poly(1,5-naphthalenebenzobisoxazole) (Naph-1,5-PBO)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Facile sulfur-assisted carbonylation of diaminoresorcinol with carbon monoxide.
Heteroatom Chem., 23(1), 111-116 (2012)
A safe cost-efficient synthesis of 4,6-diaminoresorcinol.
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8255-8256 (1997)
Synthesis, structure and properties of carbon nanotube/poly(p-phenylene benzobisoxazole) composite fibres.
Polymer International, 55(4), 456-465 (2006)
The synthesis, characterization, and crystal structures of poly (2,6-naphthalenebenzobisoxazole) and poly (1,5-naphthalenebenzobisoxazole).
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 44(14), 1948-1957 (2006)