Wichtige Dokumente
493325
Natriumpropionat-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propionsäure-1,2-13C2 Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
285-286 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Na+].C[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChIKey
JXKPEJDQGNYQSM-MEFQWSPQSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)