Merck
493066
Sigma-Aldrich
2-Dimethylaminoethanol-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH215N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
InChIKey
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)