Wichtige Dokumente
492590
Urethan-(ethyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Ethyl-d5 carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
182-184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48.5-50 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
InChIKey
JOYRKODLDBILNP-ZBJDZAJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)