Wichtige Dokumente
492523
Equilin-2,4,16,16-d4
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChIKey
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)