492272
Dimethylsulfon-d6
99 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Methyl-d3-sulfon
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?