Wichtige Dokumente
490164
L-Valin-1-13C
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-TXZHAAMZSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?