Merck
489786
Sigma-Aldrich
Isophthal-carboxy-13C2-säure
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,3-Benzol-(dicarbonsäure-13C2)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
341-343 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChIKey
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)