Merck
489719
Sigma-Aldrich
Hexansäure-2,2-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Capronsäure-2,2-d2
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
InChIKey
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)