Merck
488518
Sigma-Aldrich
Chloressigsäure-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Cl13CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Dichte
1.613 g/mL
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChIKey
FOCAUTSVDIKZOP-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1