Wichtige Dokumente
487783
Acetanilid-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-Phenylacetamide-15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO15NHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Dichte
1.230 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=O)[15NH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i9+1
InChIKey
FZERHIULMFGESH-QBZHADDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
321.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
161.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?