Wichtige Dokumente
487473
1,4-Phenylendiamin-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Synonym(e):
1,4-Benzol-d4-diamin, 1,4-Diaminobenzol-2,3,5,6-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
CBCKQZAAMUWICA-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Zielorgane
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?