Wichtige Dokumente
486841
Methan-d2
98 atom % D
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
98 atom % D
Selbstzündungstemp.
998 °F
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D2
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-DICFDUPASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
Empfohlenes Ventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F
Flammpunkt (°C)
-188 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?