Wichtige Dokumente
486329
p-Xylol-d4 (phenyl-d4)
98 atom % D
Synonym(e):
1,4-Dimethylbenzol-2,3,5,6-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(C)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-LNFUJOGGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?