Merck
482978
Sigma-Aldrich
Fulleren-C78
98%
Synonym(e):
Carbon (C78 )
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C78
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
936.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)