Wichtige Dokumente
480460
Mesityl-d10-oxid
98 atom % D
Synonym(e):
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−53 °C (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
InChIKey
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)