Merck
480304
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxan-co-(3-aminopropyl)methylsiloxan]
eq. wt. 4,400 Amine
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.4055 (lit.)
Viskosität
~90 cSt(25 °C)(lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.