Wichtige Dokumente
477842
PAMAM-OH-Dendrimer, Generation 3 -Lösung
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)32
Molekulargewicht:
6940.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
amidoethanol surface groups
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 3
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
20 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
32
Brechungsindex
n20/D 1.364
bp
65 °C
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Contains 32 surface hydroxyl groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?