Wichtige Dokumente
477044
4-Nitrobenzophenonoxim, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Kaiser Oxim-Harz, Oxim-Harz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.0-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
oxime
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.O\N=C(\c3ccccc3)c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)