Merck
476269
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyl-bis(2-methylphenol)
97%
Synonym(e):
3,3′-Dimethyl-4,4′-dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonylbis[2-methylphenol], Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)sulfone
About This Item
Lineare Formel:
O2S[C6H3(CH3)OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
273-276 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3
InChIKey
XTEGBRKTHOUETR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)