Wichtige Dokumente
471445
2-(Methylamino)ethanol
≥98%
Synonym(e):
N-Methylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
662 °F
Expl.-Gr.
19.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?