Wichtige Dokumente
468053
L-(−)-chiro-Inositol
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Xuepeng Wang et al.
The Analyst, 144(8), 2611-2617 (2019-03-06)
The discrimination of chirality by field effect transistors (FETs) is a great challenge because enantiomers possess exactly identical charge and hence chiral recognition is solely related to spatial effects, while the working principle of most FET sensors is based on