Merck
464775
Sigma-Aldrich
Kaliumpentachlornitrosylruthenat(II)
Synonym(e):
Dikalium-pentachloro-nitrosylruthenat(II), di-Kalium-nitrosyl-pentachlororuthenat(II)
About This Item
Lineare Formel:
K2Ru(NO)Cl5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Form
crystalline
Konzentration
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
InChIKey
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)