Wichtige Dokumente
460966
N-Methyldihexylamin
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
146 °C/48 mmHg (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCN(C)CCCCCC
InChI
1S/C13H29N/c1-4-6-8-10-12-14(3)13-11-9-7-5-2/h4-13H2,1-3H3
InChIKey
POMGZMHIXYRARC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)