Wichtige Dokumente
460826
Ethyl-(R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]21/D −10°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChIKey
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)