Wichtige Dokumente
456926
1-Z-Piperazin
98%
Synonym(e):
1-Benzyloxycarbonyl-piperazin, 1-Cbz-Piperazin, Piperazin-1-carbonsäure-benzylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
158-161 °C/1.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
InChIKey
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?