Wichtige Dokumente
456004
Bariumoxalat
99.999%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BaC2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.999%
mp (Schmelzpunkt)
400 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)