Wichtige Dokumente
451584
Natirumtetrachloraluminat
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Sodium aluminum chloride (NaAlCl4 ), Sodium aluminum tetrachloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (lit.)
Dichte
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChIKey
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
451584-25G | |
451584-5G | 4061832985992 |