Wichtige Dokumente
449962
Kaliumbromid
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
449962-10G | 4061832323541 |
449962-50G | 4061832323558 |