Wichtige Dokumente
448621
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.383 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C6H20O2Si3/c1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4/h9-10H,1-6H3
InChIKey
HZBDPZBVINJJET-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?