Wichtige Dokumente
443662
4-Nitrophenol Natriumsalz Hydrat
Synonym(e):
Sodium p -nitrophenoxide hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
(wet)
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
18-30% water
SMILES String
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?