Wichtige Dokumente
439029
Methanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Methyl-d3-alkohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99.8 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
0.1 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
5.5-36.5 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.025% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-99 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?