Wichtige Dokumente
433330
2-Methylhydrozimtsäure
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methylhydrocinnamic acid is a carboxylic acid building block. It participates in the synthesis of 2-methyl-3-phenylpropanol.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Holger Bühler et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 6(4), 711-717 (2005-04-07)
The influence of Trp128-substituted mutants of the hydroxynitrile lyase from Manihot esculenta (MeHNL) on the stereoselectivity of MeHNL-catalyzed HCN additions to aldehydes with stereogenic centers, which yield the corresponding cyanohydrins, is described. In rac-2-phenylpropionaldehyde (rac-1) reactions, wild-type (wtMeHNL) and all