Merck
432997
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan), hydroxyterminiert
viscosity 18,000-22,000 cSt 
Synonym(e):
PDMS
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.404
Viskosität
18,000-22,000 cSt
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(O)O
Anwendung
Component of silicone room temperature vulcanizing system that incorporates reinforcing aids or fillers.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Can be polymerized using small amounts of multi-functional silanes, aided by organometallic salts.
Physikalische Form
Dihydroxy functional reactive silicone fluid.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.