Merck
431567
Sigma-Aldrich
Lithiumperchlorat
greener alternative
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Perchlorsäure, Lithiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
LiClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
granular
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH-Wert
6.0-7.5
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumperchlorat ist ein weißes, gut in Wasser lösliches Salz. Aufgrund seiner ausgezeichneten elektrischen Impedanz, Leitfähigkeit, Hygroskopizität und anodischen Stabilitätseigenschaften wird es häufig als Elektrolyt-Salz in Batterien eingesetzt. Diese Eigenschaften sind für seine Rolle in Batterieanwendungen entscheidend. Darüber hinaus ist es ein starkes Oxidationsmittel und wird daher als Oxidationsmittel in festen Raketentreibstoffen und organischen Reaktionen verwendet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Lithiumperchlorat:
  • Als Vorstufe zur Herstellung von festen Polymerelektrolyten für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus.
  • Als Oxidationsmittel zur Herstellung von Festtreibstoffen auf Polymerbasis.
  • Zur Herstellung von CoS-basierten (Cobaltsulfid) Gegenelektroden für DSSC-Solarzellen.
Unser Lithium-Perchlorat mit 99,99 % Spurenmetallen verfügt über spezifische Merkmale, die es ideal für Lithium-Ionen-Batterien machen. Es weist niedrige Konzentrationen an Anionenspuren auf, z. B. Chlorid (Cl-): ≤0,003 % und Sulfat (SO42-): ≤0,001 %. Außerdem enthält es weniger als 5 ppm Schwermetalle, was seine Eignung als Elektrolyt-Salz für Lithium-Ionen-Batterien weiter verbessert.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shokaku Kim et al.
Organic letters, 4(21), 3735-3737 (2002-10-12)
[reaction: see text] N-Acyliminium cation of prolines was efficiently generated to accumulate in an undivided cell at 0 degrees C by an anodic oxidation of N-acylprolines or alpha'-phenylsulfanylated N-acylproline derivatives in a lithium perchlorate/nitromethane solution. The iminium cation intermediates gave
L H Sim et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 287-292 (2010-05-07)
The interaction behaviours between components of polyacrylate (PAc)/poly(ethylene oxide) (PEO) and lithium perchlorate (LiClO(4)) were investigated in detail by Attenuated Total Reflectance (ATR)-Fourier Transformed Infrared (FTIR) spectroscopy. Solution cast films of the PAc/PEO and PAc/PEO/LiClO(4) were examined. No obvious shifting
Natalia Varaksa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(8), 5012-5017 (2002-04-18)
The adsorption of the trigonal connector, 1,3,5-tris[10-(3-ethylthiopropyl)dimethylsilyl-1,10-dicarba-closo-decaboran-1-yl]benzene (1), from acetonitrile/0.1 M LiClO(4) on the surface of mercury at potentials ranging from +0.3 to -1.4 V (vs. aqueous Ag/AgCl/1 M LiCl) was examined by voltammetry, Langmuir isotherms at controlled potentials, and
Witold Darlewski et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 460-467 (2009-11-17)
A process of dibutyl sulphide (DBS) electro-oxidation using electrolysis and cyclic voltamperometry was investigated in water-methanol solution using different electrodes (platinum, boron doped diamond, graphite and glassy carbon). Obtained results indicate that the DBS electro-oxidation process is irreversible in voltamperometric
Francisco Palacios et al.
The Journal of organic chemistry, 67(7), 2131-2135 (2002-04-02)
Functionalized keto-enamines 6 were obtained by nucleophilic addition of enol ethers to the imine moiety of 2-azadienes derived from dehydroaspartic esters 4. Reactions of 2-azadiene 4c containing three electron-withdrawing substituents (CO(2)R) with enol ethers 5 in the presence of lithium