426431
Tetraisopropylmethylendiphosphonat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphonate
SMILES String
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
InChIKey
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It may be used in the synthesis of the following:
- tetraisopropyl ethenylidenebisphosphonate.
- tetraisopropyl 4-acetylthiobutane-1,1-diphosphonate
- tetraisopropyl 2-(3,5-bis(bromomethyl)phenyl)ethane-1,1-diphosphonate
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?