Wichtige Dokumente
424056
Pentadecylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
Dichte
0.793 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?