Wichtige Dokumente
423793
Triisobutylaluminium -Lösung
1.0 M in hexanes
Synonym(e):
TIBA -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in hexanes
bp
68-69 °C
Dichte
0.695 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
InChIKey
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?